ABD133
Anti-ACVR1B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Activin A receptor type IB, Activin receptor-like kinase 4, Activin receptor type 1B precursor, ACTR-IB, ACVRLK4, ALK4, ALK-4, Serine/threonine-protein kinase receptor R2, SKR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACVR1B(91)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ACVR1B in 15 µg human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2