ABC502
Anti-PAR-4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PAR-4, PRKC apoptosis WT1 regulator protein, Prostate apoptosis response 4 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAWR(5074)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PAR-4 in 10 µg of Y-79 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1