ABC156
Anti-BAG family molecular chaperone regulator 3 (BAG3) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Bcl-2-associated athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, Docking protein CAIR-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAG3(9531)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BAG3 in 10 µg of DU145 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
DU145 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1