ABC1434
Anti-UVRAG-FS mutant
from rabbit
Sinônimo(s):
UV radiation resistance-associated gene protein, p63, UVRAG-FS
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UVRAG(7405)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Wild-type (WT) and FS mutant UVRAG protein expression in MSS and MSI CRC cell lines. (He, S., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7839).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Wild-type (WT) and FS mutant UVRAG protein expression in MSS and MSI CRC cell lines. (He, S., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7839).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UV radiation resistance-associated gene protein in Wild-type (WT) and FS mutant UVRAG protein expression in microsatellite stable (MSS) and microsatellite instable (MSI) colorectal cancer cell lines.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2