AB9920
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP 70) Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Cytochrome P450 3A7
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... Hspa1A(193740)
rat ... Hspa1A(24472)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: 1:5000
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1