AB9402
Anti-Serotonin Receptor 1F Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
5-HT1F Receptor
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTR1F(3355)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade