AB9304
Anti-NAP-22 Antibody, complete sequence
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Neuronal acidic protein 22, CAP-23, BASP1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Basp1(64160)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Neonatal rat brain extract. NAP-22 is heat and acid resistant. Heat or acid-treated supernatants from crude tissue or cell homogenates are good sources to analyze NAP-22 content by immunoblot.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1