AB761
Anti-Collagen Type II Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Anti-ANFH, Anti-Anti-AOM, Anti-Anti-COL11A3, Anti-Anti-SEDC, Anti-Anti-STL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL2A1(1280)
Especificidade
Cross Reactivity Percent
Human collagen type II 90%
Human collagen type I, III, IV, V <1%
Human plasma proteins do not interfere with binding to collagen.
Imunogênio
Aplicação
Indirect immunofluorescence on cryostat sections or cultured cells 1:10-1:20
Western Blot 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Product is liquid in 0.15M sodium chloride, 10mM sodium phosphate pH 7.5 with 0.1% mannitol and 0.1% dextran as stabilizers. No preservative.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2