AB733
Anti-Tamm-Horsfall Glycoprotein Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunodiffusion: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UMOD(7369)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
RID and Rocket RID: 10 μL antiserum/cm2 in gel vs. 5 μL uromucoid (50 mg/L), NT - 1/5
Double diffusion: 10 μL antiserum vs. 3 μL uromucoid (50 mg/L)
*Note: The use of 3% PEG 6000 with 1.2% agarose in a suitable buffer (such as TBE or Tris-barbital pH >8.2) is recommended for the above applications.
Immunohistochemistry
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1