AB5976
Anti-Dishevelled-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DVL2(1856)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Dilute antibody in 50 mM PBS, pH 7.4 containing 1.5% sodium chloride and 1% normal animal serum (same species as the host of the secondary antibody).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade