AB5972
Anti-Dishevelled-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin (Partially purified)
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DVL2(1856)
mouse ... Dvl2(13543)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Immunohistochemistry: 1:1,000 using the avidin-biotin system.
Dilute antibody in 50 mM PBS, pH 7.4 containing 1.5% sodium chloride and 1% normal animal serum (same species as the host of the secondary antibody).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
SK-N-SH (human neuroblastoma) whole cell lysates, NIH 3T3 whole cell lysate, BT-20 (human mammary gland) cell lysate, FP (mouse embryonal carcinoma
testicular teratoma) cell lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2