AB5735
Anti-Neurofilament M Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry: 1:1,000-1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado