AB5644P
Anti-Fatty Acid Amide Hydrolase Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
FAAH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAAH(2166)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 100% conserved in rat, 94% in mouse and porcine and 58% in chicken. Reactivity with other species has not been confirmed.
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG376) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2