Documentos Principais
AB5400
Sigma-Aldrich
Anti-GFR α3 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFRA3(2676)
Especificidade
GFRa3. No reactivity with its homologues.
Imunogênio
An eleven amino acid peptide corresponding to the N-terminus of the mouse GFR(3 protein.
Aplicação
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
This Anti-GFR α3 Antibody is validated for use in WB, IH for the detection of GFR α3.
Western blot: 1:500
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Rabbit serum. Lyophilized. Contains no preservative. Reconstitute with 50 μL of sterile distilled water. Centrifuge if necessary to remove any residue.
Armazenamento e estabilidade
Maintain lyophilized material at -20°C to -70°C for up to 6 months after date of receipt. After reconstitution maintain frozen at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1