AB4344
Anti-LYAR Antibody (Ly1 Antibody reactive clone)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cell growth-regulating nucleolar protein, Protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 264, MLZ-264
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lyar(17089)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoglobulins & Immunology
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LYAR in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1