AB3795
Anti-Cortactin Antibody, phospho-specific [Tyr466]
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Amplaxin, Oncogene EMS1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr466)
Informações sobre genes
human ... CTTN(2017)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2