AB3040
Anti-Uncoupling Protein 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
UCP2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ucp2(22228)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The sequence used for immunization shows 100% homology in rat, 86% homology in human, porcine, canine and bovine.
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Ion & Transport Channels
ELISA: 1:10,000-1:100,000; using 50-100 ng UCP2 control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2