AB2989
Anti-Metadherin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Astrocyte elevated gene-1 protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, Metastasis adhesion protein, astrocyte elevated gene-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTDH(92140)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Metadherin in NIH/3T3 and HeLa cells.
Qualidade
Western blot Analysis: 0.25 µg/ml of this antibody detected Metadherin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1