AB2265
Anti-VPAC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Vasoactive intestinal polypeptide receptor 1, Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type II receptor, vasoactive intestinal peptide/pituitary adenylate cyclase activating peptide receptor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIPR1(7433)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected VPAC1 on 10 µg of SK-OV-3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
SK-OV-3 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1