Documentos Principais
AB2038
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ELISA
IF
IHC
RIA
reatividade de espécies:
rat
técnica(s):
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
citations:
1
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Antibody shows less than 0.1% reactivity with rat Collagen Types I, II, III and rat Elastin by radioimmunoassay.
Imunogênio
Collage Type V extracted and purified from rat skin.
Aplicação
Anti-Collagen Type V Antibody is an antibody against Collagen Type V for use in ELISA, IF, RIA, IH(P).
Immunofluorescence: 1:40 dilution on frozen rat skin and liver tissues.
Immunohistochemistry: 1:250 on paraffin embedded rat tissues
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Heterogeneity in arterial remodeling among sublines of spontaneously hypertensive rats.
Bakker, EN; Groma, G; Spijkers, LJ; de Vos, J; van Weert, A; van Veen, H; Everts et al.
Testing null