AB1924
Anti-Integrin α4 Antibody, cytoplasmic on CT
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CD49d
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, chicken, hamster, rat, pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Itga4(424121)
human ... ITGA4(3676)
mouse ... Itga4(16401)
pig ... Itga4(100521477)
rat ... Itga4(311144)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1:1000, non-reduced conditions; blocking should be with 1-3% BSA. Recognizes a 140 kDa human alpha 4 band under non-reducing conditions.
Immunohistochemistry: 1:500
Immunoprecipitation: 5 μL of antibody is sufficient to precipitate alpha4 from 5x106 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade