AB16926
Anti-DFF40 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
DNA Fragmentation Factor, 40 kDa Subunit, Caspase-activated DNase, CAD, CPAN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DFFB(1677)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
K562 or Jurkat whole cell lysate can be used as a positive control and a 40 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2