Documentos Principais
AB15556
Sigma-Aldrich
Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
SSTR5, SS5R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat
técnica(s):
western blot: suitable
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Recognizes Somatostatin Receptor Type 5 (SSTR5, SS5R).
The immunogen sequence is identical in mouse and 12 of 14 amino acids identical in human.
Imunogênio
Purified peptide from the N-terminus of rat Somatostatin Receptor Type 5 (Accession number P30938).
Aplicação
This Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody is validated for use in WB for the detection of Somatostatin Receptor Type 5.
Western blot: 1:200 using ECL on rat brain lysate.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Format: Purified
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% BSA, and 0.05% sodium azide as a preservative. Reconstitute with 200 μL of sterile deionized water. Centrifuge antibody preparation before use (10,000 xg for 5 min).
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3