AB10050
Anti-phospho-ITCH (pT222) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Itchy homolog E3 ubiquitin protein ligase, AIP4, NAPP1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr222)
Informações sobre genes
human ... ITCH(83737)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Dot Blot
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2