AB10000
Anti-CHIP/STUB1 Antibody
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
CHIP, STUB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, chimpanzee
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STUB1(10273)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de análise
Positive Control: Highly expressed in brain, heart, skelatal muscle, pancreas and placenta. Weak expression in kidney, liver and lung.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2