Documentos Principais
8.56087
Sigma-Aldrich
Cysteamine 4-methoxytrityl resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Resin for the synthesis of peptidyl-aminoethylthiols by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 01-64-0086
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 1.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Teh polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3