Documentos
8.56073
Sigma-Aldrich
H-Arg(Boc)2-H NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
forma
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pre-loaded resin for synthesis of peptides containing C-terminal argininal.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-3723
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Base resin is amino PEG-PS-polymer (90µm).
Informações legais
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1