Documentos Principais
8.56060
Sigma-Aldrich
H-Leu-2-ClTrt resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal leucine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-2810
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1