Documentos Principais
8.55085
Sigma-Aldrich
HMPA-NovaGel
Novabiochem®
Sinônimo(s):
4-Hydroxymethylphenoxyacetyl NovaGel
About This Item
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
NovaGel
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This resin is prepared by derivatization of aminomethyl NovaGel with the TFA-labile 4-hydroxymethylphenoxyacetic acid linker. NovaGel resins combine the high functionality of polystyrene resins with the excellent swelling properties of PEG-PS type supports [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Ligação
Replaces: 01-64-0284
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1