Documentos Principais
8.55073
Sigma-Aldrich
NovaSyn TG amino resin HL
Novabiochem®
Sinônimo(s):
NovaSyn TG amino resin HL
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
High load version of NovaSyn TG amino resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligação
Replaces: 01-64-0144
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
This resin is a composite of low-crossed linked polystyrene and 3000 - 4000 M.W. polyethyleneglycol, which has been terminally amino functionalised. 110 µm beads.
Informações legais
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1