Documentos Principais
8.53054
Sigma-Aldrich
Boc-Met-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Met-OH, N-α-t.-Boc-L-methionine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
249.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
219-639-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/p-1/t7-/m0/s1
chave InChI
IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-M
Descrição geral
Building block for introduction of methionine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0071
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -23.5 - -18.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3