Documentos Principais
8.52289
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH, Fmoc-N-α-methyl-O-t-butyl-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27NO5
Número CAS:
Peso molecular:
397.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H27NO5/c1-23(2,3)29-14-20(21(25)26)24(4)22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,25,26)/t20-/m0/s1
chave InChI
PQSAXALAXPNFMG-FQEVSTJZSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of N-α-methyl-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3