Documentos Principais
8.52054
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met(O)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Met(O)-OH, N-α-Fmoc-L-methionine-DL-sulfoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
387.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(CC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C20H21NO5S/c1-27(25)11-10-18(19(22)23)21-20(24)26-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-,27?/m0/s1
chave InChI
CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of methionine sulfoxide amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Aplicação
Fmoc-Met(O)-OH Novabiochem®. CAS 76265-70-8, molar mass 387.45 g/mol.
Ligação
Replaces: 04-12-1112
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2