Documentos Principais
8.51210
Sigma-Aldrich
1-Acetylimidazole
Novabiochem®
Sinônimo(s):
1-Acetylimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
219-577-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
99-105 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
chave InChI
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent for acetylation of amines under mild conditions.
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Colour (visual): white to off white
Assay (HCIO4): ≥ 97.5 %
Assay (GG, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3