Documentos
8.51080
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiourea
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Bis-Boc-thiourea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
276.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)16-8(14)12-7(18)13-9(15)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,12,13,14,15,18)
chave InChI
CSOJECDGWHHWRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent for the guanidation of amines.
Ligação
Replaces: 01-63-0135
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany