Documentos Principais
8.51068
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride
Novabiochem®
Sinônimo(s):
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 5NH 2 · HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24N2O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
324.42 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: spacer
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3]CCCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH/c21-12-6-1-7-13-22-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19;/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14,21H2,(H,22,23);1H
chave InChI
MYVDRDMFYHOZBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diaminopentane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Ligação
Replaces: 01-63-0075
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2