Documentos Principais
8.51056
Sigma-Aldrich
HOSu
Novabiochem®
Sinônimo(s):
HOSu, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide, NHS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
115.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
228-001-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
93-100 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
chave InChI
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent used for the synthesis of water-soluble active esters and as an additive to suppress enantiomerization during carbodiimide condensations [1,2].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. W. Anderson, et al. (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 1839.
[2] F. Weygand, et al. (1966) Z. Naturforsch., 21, 426.
Ligação
Replaces: 01-62-0009
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3