Documentos Principais
8.51032
Sigma-Aldrich
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms), O-(N-Trt-3-aminopropyl)-O′-(3-aminpropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H38N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
462.62
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
oil
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
temperatura de transição
flash point 110 °C (External MSDS)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This mono-protected diamino functionalized PEG is a useful building block for the introduction of a PEG spacer into molecules containing a carboxylic acid functionality. Removal of the Trt group can be effected using 1-5% TFA in combination with 2-3% TES in DCM.
Ligação
Replaces: 01-63-0143
Nota de análise
Color (visual): pale yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - (External MSDS)