Documentos Principais
8.42128
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminoanthraquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Diaminoanthraquinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
204-922-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥88.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>400 °C
potência
5790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
pf
268 °C
temperatura de transição
flash point 340 °C
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
chave InChI
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
644.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
340 °C - closed cup