Documentos Principais
8.41818
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Amino-1-butanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
236-364-4
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
pb
206 °C/1013 hPa
pf
16-18 °C
temperatura de transição
flash point 107 °C
densidade
0.962 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
chave InChI
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup