Documentos Principais
8.41566
Sigma-Aldrich
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl phenyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12S
Número CAS:
Peso molecular:
200.30
Código UNSPSC:
12352113
Número do índice EC:
212-612-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
powder
pf
40-44 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
chave InChI
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup