8.41262
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
chave InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3