8.40144
Diethylene glycol divinyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethylene glycol divinyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
212-133-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
0.97 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC=C)CCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup