8.40099
n-Butyl isocyanate
Sinônimo(s):
Isocyanic acid butyl ester
About This Item
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
425 °C
potência
360 mg/kg LD50, oral (rat)
Lim. expl.
1.3-10 % (v/v)
p.e.
116 °C/1013 hPa
pf
-75 °C
temperatura de transição
flash point 19 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup