Documentos Principais
8.40041
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9N
Número CAS:
Peso molecular:
155.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
213-763-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.5 hPa ( 30 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
269-270 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
chave InChI
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Phenylpyridine for synthesis. CAS 1008-89-5, molar mass 155.2 g/mol.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup