Documentos Principais
8.20880
Sigma-Aldrich
4′-Nitroacetanilide
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
203-169-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
212-215 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
chave InChI
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3