Documentos Principais
8.20524
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Diphenylacetamide, Acetic acid diphenylamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CON(C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.26
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
208-277-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
powder
pf
100-103 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
chave InChI
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3