8.20430
2,6-Dichloroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
2,6-Dichloroaniline
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
>600 °C
pb
97 °C/7 hPa
pf
35-38 °C
temperatura de transição
flash point 118 °C
densidade
1.275 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
chave InChI
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 35 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup