Documentos Principais
8.20366
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
trans-1,2-Cyclohexanediol
About This Item
Fórmula linear:
C6H10-1,2-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
215-956-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
4 hPa ( 110 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
360 °C
p.e.
231-233 °C
pf
100-103 °C (External MSDS)
temperatura de transição
flash point 134 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](CCCC1)O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3