Documentos Principais
8.20193
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyanogen bromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
105.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
208-051-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
113 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
p.e.
61-62 °C/1013 hPa
pf
52 °C
densidade
2.015 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
chave InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
Nota de análise
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 65 °C - closed cup